Acid red 114 ≥80.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1874-25G
TCIAA1874-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1874-25G
Acid red 114 ≥80.0% (par HPLC)
Acid red 114
Formule: C₃₇H₃₀N₄O₁₀S₃
Numéro MDL: MFCD00003894
Numéro CAS: 6459-94-5
EINECS: 229-272-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Lambda max. 513.0 to 517.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (EtOH (50%), 513.0 to 517.0nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité