Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammoniaque ∼4% ∼2.0 mol/L dans le methanol

Fournisseur: TCI
Danger

A1884-500ML
TCIAA1884-500MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1884-500ML
Ammoniaque ∼4% ∼2.0 mol/L dans le methanol
Ammoniaque


Formule: NH₃
Point d'éclair: 6°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c6f6b2d953e6d2e3dda0c9a7d3417f552373e75&vid=4c59b1b522f272b44536f0190e801f920a5e3a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 4.5 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité