Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

A1885-25G
TCIAA1885-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA1885-25G
2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol


Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro CAS: 3279-27-4
EINECS: 221-916-9
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité