Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A1895-5G
TCIAA1895-5GEA 99 EUR InStock
TCIAA1895-5G
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)acetanilide


Formule: C₉H₉F₃N₂O
Numéro MDL: MFCD00270762
Numéro CAS: 1579-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba29d706dd4901432d9fa02b014215bfd4cf34b&vid=7ba29d706dd4901432d9fa02b014215bfd4cf34b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité