Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-2-methyl-1,3-propanediamine ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Acetamido-3-amino-2-methylpropane, N-(3-Amino-2-methylpropyl)acetamide

A1904-5G
TCIAA1904-5GEA 359 EUR InStock
TCIAA1904-5G
N-Acetyl-2-methyl-1,3-propanediamine ≥94.0% (par GC)
N-Acetyl-2-methyl-1,3-propanediamine


Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Numéro CAS: 1339138-20-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité