Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acid green A ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A1905-25G
TCIAA1905-25GEA 125 EUR InStock
TCIAA1905-25G
Acid green A ≥97.0% (par HPLC)
Acid green A


Formule: C₂₉H₃₆N₂O₆S₂
Numéro CAS: 93942-43-9
EINECS: 300-596-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité