Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Nitrophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1910-25G
TCIAA1910-25GEA 146 EUR InStock
TCIAA1910-25G
4-(4-Nitrophénoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Nitrophénoxy)aniline


Formule: C₁₂H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00060609
Numéro CAS: 6149-33-3
EINECS: 228-159-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7d81bafab6f6c10a64cf2ed2ee8f50b3b1c1cf&vid=5c7d81bafab6f6c10a64cf2ed2ee8f50b3b1c1cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité