Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[3-(Triéthoxysilyl)propyl]-1,2-éthanediamine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1923-25G
TCIAA1923-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA1923-25G
N-[3-(Triéthoxysilyl)propyl]-1,2-éthanediamine ≥96.0% (par GC)
3-(2-Aminoethylamino)propyltriethoxysilane


Formule: C₁₁H₂₈N₂O₃Si
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00138097
Numéro CAS: 5089-72-5
EINECS: 225-806-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité