Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(3-Pipéridinyl)acétamide ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A1934-5G
TCIAA1934-5GEA 274 EUR InStock
TCIAA1934-5G
N-(3-Pipéridinyl)acétamide ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N-(3-Pipéridinyl)acétamide


Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Numéro CAS: 5810-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité