Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl methyl disulphide ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1939-5G
TCIAA1939-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1939-5G
Allyl methyl disulphide ≥90.0% (par GC)
Allyl methyl disulphide


Formule: C₄H₈S₂
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040023
Numéro CAS: 2179-58-0
EINECS: 218-549-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eaefd56a9bbdbcb6ae5f8524b6253509f4ec1e1&vid=4eaefd56a9bbdbcb6ae5f8524b6253509f4ec1e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité