Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl propyl disulphide ≥88.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyl Propyl Disulphide, 1-Allyl-2-propyldisulphane

A1940-5G
TCIAA1940-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA1940-5G
Allyl propyl disulphide ≥88.0% (par GC)
Allyl propyl disulphide


Formule: C₆H₁₂S₂
MW: 148,28 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040072
Numéro CAS: 2179-59-1
EINECS: 218-550-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité