Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Amino-4-méthoxybenzanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A1954-25G
TCIAA1954-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1954-25G
3-Amino-4-méthoxybenzanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Amino-4-methoxybenzanilide


Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂
MW: 242,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017166
Numéro CAS: 120-35-4
EINECS: 204-388-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35dccdfe81f4a0b80ec7170f1cf8482161d32f7&vid=e35dccdfe81f4a0b80ec7170f1cf8482161d32f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité