Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-bromobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1969-5G
TCIAA1969-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA1969-5G
4-Amino-3-bromobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-bromobenzoic acid


Formule: C₇H₆BrNO₂
Numéro MDL: MFCD03407439
Numéro CAS: 6311-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aeb80421ae494bc894f4ccf83a944bf7f042df2&vid=7aeb80421ae494bc894f4ccf83a944bf7f042df2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité