Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1971-5G
TCIAA1971-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA1971-5G
Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque


Formule: C₇H₆ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00460423
Numéro CAS: 2486-71-7
EINECS: 219-630-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b58a6f00460b857df8948a3d755d38f56419f0f&vid=4b58a6f00460b857df8948a3d755d38f56419f0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité