Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid

A1972-5G
TCIAA1972-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA1972-5G
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Amino-4-fluorobenzoic acid


Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130055
Numéro CAS: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b50f6a7d9dccfcd97fba0f83e6cf7356247265&vid=f8b50f6a7d9dccfcd97fba0f83e6cf7356247265&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité