Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone

A1978-1G
TCIAA1978-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1978-1G
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one


Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00014612
Numéro CAS: 23787-80-6
EINECS: 245-889-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7814ea0ce243fb58432cf7ee9d425d7d3be0a1f8&vid=7814ea0ce243fb58432cf7ee9d425d7d3be0a1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité