Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allitol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-(2R,3R,4S,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol

A1982-100MG
TCIAA1982-100MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAA1982-100MG
Allitol ≥98.0% (par GC)
Allitol


Formule: C₆H₁₄O₆
MW: 182,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD11519461
Numéro CAS: 488-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité