Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthoxypropène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl methyl ether

A1983-5G
TCIAA1983-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA1983-5G
3-Méthoxypropène ≥97.0% (par GC)
3-Methoxypropene


Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 43°C
Point d'éclair: -23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008649
Numéro CAS: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10549a5d869806ddcf0b73c9e10c3785fd39bc5e&vid=10549a5d869806ddcf0b73c9e10c3785fd39bc5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité