Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1984-1G
TCIAA1984-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAA1984-1G
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene ≥98.0% (par GC)
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'éclair: 74°C
Numéro CAS: 1052236-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +100 to +112 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité