Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dimethoxy-N'-phenylsulphanilamide, 4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylbenzenesulphonamide, 4-Amino-2,5-dimethoxybenzenesulphonanilide

A1987-25G
TCIAA1987-25GEA 141 EUR InStock
TCIAA1987-25G
4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide


Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄S
MW: 308,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025753
Numéro CAS: 52298-44-9
EINECS: 257-821-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité