Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2031-1G
TCIAA2031-1GEA 77 EUR InStock
TCIAA2031-1G
2-Amino-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-nitropyrimidine


Formule: C₄H₄N₄O₂
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006103
Numéro CAS: 3073-77-6
EINECS: 221-348-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fc164abecde16cb35b7ce6747cf3eb0cc2e4f00&vid=4fc164abecde16cb35b7ce6747cf3eb0cc2e4f00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 240.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité