Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid hydrochloride, 1-Aminocyclobutanecarboxylic Acid HCl

A2032-5G
TCIAA2032-5GEA 99 EUR InStock
TCIAA2032-5G
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid hydrochloride


Formule: C₅H₁₀ClNO₂
MW: 151,59 g/mol
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD08752285
Numéro CAS: 98071-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité