Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

A2039-25G
TCIAA2039-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA2039-25G
p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (par GC, azote total)
p-Acetoacetophenetidide


Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,2524 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043937
Numéro CAS: 122-82-7
EINECS: 204-577-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccb850054bfd422e305e7ec660387965f69af978&vid=ccb850054bfd422e305e7ec660387965f69af978&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité