Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2049-1G
TCIAA2049-1GEA 223 EUR InStock
TCIAA2049-1G
(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol


Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD09909313
Numéro CAS: 916733-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -45.0 deg (C=3, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité