9-Aminocamptothecin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2063-10MG
TCIAA2063-10MGEA 328 EUR InStock
TCIAA2063-10MG
9-Aminocamptothecin ≥95.0% (par HPLC)
9-Aminocamptothecin
Formule: C₂₀H₁₇N₃O₄
Numéro MDL: MFCD00909855
Numéro CAS: 91421-43-1
Merck Index: 14,00431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité