Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxopiperidinium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxopiperidinium Tetrafluoroborate

A2065-5G
TCIAA2065-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA2065-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxopiperidinium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxopiperidinium tetrafluoroborate


Formule: C₁₁H₂₁BF₄N₂O₂
MW: 300,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD29060212
Numéro CAS: 219543-09-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité