6-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2067-1G
TCIAA2067-1GEA 115 EUR InStock
TCIAA2067-1G
6-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093959
Numéro CAS: 5318-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2d8195d3b01903b9488988b40c1c144b49b8ba1&vid=c2d8195d3b01903b9488988b40c1c144b49b8ba1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité