Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3,5-Anhydro-2-deoxy-β-D-threo-pentofuranosyl)thymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3',5'-Anhydrothymidine

A2073-25G
TCIAA2073-25GEA 184 EUR InStock
TCIAA2073-25G
1-(3,5-Anhydro-2-deoxy-β-D-threo-pentofuranosyl)thymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(3,5-Anhydro-2-deoxy-beta-D-threo-pentofuranosyl)thymine


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Numéro CAS: 7481-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 199.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -120.0 to -130.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité