Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminophenyl 4-Nitrophenyl sulphide, 4-((4-Nitrophenyl)thio)aniline, 4-(4-Nitrophenylthio)aniline

A2077-25G
TCIAA2077-25GEA 114 EUR InStock
TCIAA2077-25G
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide


Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂S
MW: 246,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007881
Numéro CAS: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité