Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A2082-25G
TCIAA2082-25GEA 653 EUR InStock
TCIAA2082-25G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC, azote total)
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine


Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 254°C
Numéro MDL: MFCD00038015
Numéro CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edff2c41e2cd62ba904c19187a31accfa57c97b7&vid=edff2c41e2cd62ba904c19187a31accfa57c97b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité