Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ATBTA-Eu3+ ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A2083-10MG
TCIAA2083-10MGEA 115 EUR InStock
TCIAA2083-10MG
ATBTA-Eu3+ ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
ATBTA-Eu3+


Formule: C₃₇H₃₀EuN₆NaO₈
Numéro CAS: 601494-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité