Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)

Fournisseur: TCI
Attention

A2100-200MG
TCIAA2100-200MGEA 379 EUR InStock
TCIAA2100-200MG
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)


Formule: C₉H₁₆O₂Rh
MW: 259,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015354
Numéro CAS: 12082-47-2
EINECS: 235-147-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 39.80 to 43.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité