Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyltris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2111-1G
TCIAA2111-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA2111-1G
Allyltris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (par GC)
Allyltris(trimethylsilyloxy)silane


Formule: C₁₂H₃₂O₃Si₄
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00054804
Numéro CAS: 7087-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité