Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3′,5′-Cyclic AMP sodium salt, 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt, Adenosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt Hydrate, 3',5'-cAMP Na, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide, sodium salt, cAMP-Na, 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt Hydrate, 3',5'-cAMP Na Hydrate
A2112-100MG
TCIAA2112-100MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAA2112-100MG
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
Formule: C₁₀H₁₁N₅NaO₆P
MW: 351,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069736
Numéro CAS: 37839-81-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité