Acide 4-(aminométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
A2121-5G
TCIAA2121-5GEA 101 EUR InStock
TCIAA2121-5G
Acide 4-(aminométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(aminométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point de fusion: 233°C
Numéro MDL: MFCD00064951
Numéro CAS: 701-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité