Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A2125-5G
TCIAA2125-5GEA 262 EUR InStock
TCIAA2125-5G
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine


Formule: C₅H₆FN₃O
Numéro MDL: MFCD09264289
Numéro CAS: 1993-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité