Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A2138-1G
TCIAA2138-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAA2138-1G
O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride


Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12545957
Numéro CAS: 851074-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité