3-Aminopropyl silica gel 0,6 - 1,3 mmol/g
Fournisseur: TCI
Attention
A2140-25G
TCIAA2140-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA2140-25G
3-Aminopropyl silica gel 0,6 - 1,3 mmol/g
3-Aminopropyl silica gel
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2a5fdad59a607d7744c62119479ab4604be4779&vid=87b2f530e0954a6c988772915c7ffc2fbf1833ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Loading 0.6 to 1.3 mmol/g
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité