Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Amino-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine

A2149-1G
TCIAA2149-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA2149-1G
3-Amino-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2-nitropyridine


Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044102
Numéro CAS: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0c4ef56c8b5f918e87b9cc5dfdced95dedb707&vid=1f0c4ef56c8b5f918e87b9cc5dfdced95dedb707&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité