Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3'-Carboxy-4'-nitroacetanilide

A2156-5G
TCIAA2156-5GEA 490 EUR InStock
TCIAA2156-5G
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid


Formule: C₉H₈N₂O₅
MW: 224,17 g/mol
Point de fusion: 225°C
Numéro MDL: MFCD00035889
Numéro CAS: 4368-83-6
EINECS: 224-461-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité