ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
A2166-1G
TCIAA2166-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA2166-1G
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf68fd282977196745022cdb9555e454da6cfe6&vid=8aa65947994799d410d92f9d92ae31b28145b6cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Peroxidase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité