Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Azidoethyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Azidoethyl-β-D-GlcNAc

A2172-500MG
TCIAA2172-500MGEA 676 EUR InStock
TCIAA2172-500MG
2-Azidoethyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
2-Azidoethyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside


Formule: C₁₀H₁₈N₄O₆
MW: 290,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 142072-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.70 to 19.70 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité