Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A2174-5G
TCIAA2174-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA2174-5G
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone


Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂S
MW: 288,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD01140191
Numéro CAS: 4545-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9e75c7ca72c6dcc88b64599e70b076c3abcbc9&vid=5a9e75c7ca72c6dcc88b64599e70b076c3abcbc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité