Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-2-methoxybenzoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A2184-1G
TCIAA2184-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA2184-1G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-2-methoxybenzoic acid


Formule: C₈H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD09260887
Numéro CAS: 3403-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité