Allyl-2,2,2-Trichloroacetimidate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A2186-5G
TCIAA2186-5GEA 152 EUR InStock
TCIAA2186-5G
Allyl-2,2,2-Trichloroacetimidate ≥98.0% (par GC)
Allyl-2,2,2-Trichloroacetimidate
Formule: C₅H₆Cl₃NO
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190710
Numéro CAS: 51479-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité