Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2195-25G
TCIAA2195-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA2195-25G
3-Aminobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Aminobenzènesulfonamide


Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035781
Numéro CAS: 98-18-0
EINECS: 202-646-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b57455279f3c63c50f11b716b0a5416b7f52882a&vid=b57455279f3c63c50f11b716b0a5416b7f52882a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité