1-Allylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2207-25G
TCIAA2207-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA2207-25G
1-Allylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Allylimidazole
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00037894
Numéro CAS: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ce4ba6b7e4e1b5bf3cb7c4a752953251b342f8&vid=69ce4ba6b7e4e1b5bf3cb7c4a752953251b342f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité