Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Isoquinolinyl)-2-naphthylamine

A2221-1G
TCIAA2221-1GEA 209 EUR InStock
TCIAA2221-1G
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline


Formule: C₁₉H₁₄N₂
MW: 270,34 g/mol
Numéro CAS: 664302-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité