Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-2-chloro-6-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine

A2263-5G
TCIAA2263-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA2263-5G
Amino-2-chloro-6-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-chloropyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234068
Numéro CAS: 45644-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55ee54c51f0968ee1b6a5e1f51f1e4fbac644903&vid=55ee54c51f0968ee1b6a5e1f51f1e4fbac644903&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité