Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium acétate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid ammonium salt

A2269-250G
TCIAA2269-250GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2269-250G
Ammonium acétate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ammonium acétate


Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 114°C
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96aa7be2da73b66b2a94d316a4eeaf50730d7421&vid=96aa7be2da73b66b2a94d316a4eeaf50730d7421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (Formol Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité